Tisk…
tert-Butyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-bromo-2-nitrobenzoate, 4-Bromobenzoic acid tert-butyl ester
OR11452-1G OR11452-5G
APOSOR11452-1GEA 622 CZK
APOSOR11452-1G APOSOR11452-5G
tert-Butyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
tert-Butyl-4-bromo-2-nitrobenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₂BrNO₄
MW: 302,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09475812
CAS číslo: 890315-72-7