1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR11447-25G
OR11447-100G
APOSOR11447-25GEA
3060
CZK
APOSOR11447-25G
APOSOR11447-100G
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene 95%
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
Vzorec:
C₈H₈BrNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00031363 CAS číslo: 13288-06-7 |