Tisk…
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11443-1G OR11443-5G
APOSOR11443-1GEA 4600 CZK
APOSOR11443-1G APOSOR11443-5G
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₂BrNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09475820
CAS číslo: 849532-31-6