Tisk…
1,3-Dibromo-5-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11436-1G OR11436-5G OR11436-25G
APOSOR11436-1GEA 827 CZK
APOSOR11436-1G APOSOR11436-5G APOSOR11436-25G
1,3-Dibromo-5-nitrobenzene 97%
1,3-Dibromo-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂NO₂
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092529
CAS číslo: 6311-60-0