Tisk…
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11435-1G OR11435-250MG
APOSOR11435-1GEA 29460 CZK
APOSOR11435-1G APOSOR11435-250MG
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid 98%
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁BO₄
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475824
CAS číslo: 957034-67-2