Tisk…
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromobenzyl methyl ether
OR11434-1G OR11434-5G OR11434-25G
APOSOR11434-1GEA 622 CZK
APOSOR11434-1G APOSOR11434-5G APOSOR11434-25G
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.0605 g/mol
Bod varu: 75…80 °C/0.5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03790887
CAS číslo: 52711-30-5