3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11430-1G
OR11430-5G
APOSOR11430-1GEA
622
CZK
APOSOR11430-1G
APOSOR11430-5G
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride 98%
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride
Vzorec:
C₇H₉BrClN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09475832 CAS číslo: 957034-79-6 |