Tisk…

6-Bromo-4-quinazolone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 6-Bromo-4(3H)-quinazolinone

OR11429-5G OR11429-100G OR11429-25G
APOSOR11429-5GEA 2730 CZK
APOSOR11429-5G APOSOR11429-100G APOSOR11429-25G
6-Bromo-4-quinazolone 98%
6-Bromo-4-quinazolone
Vzorec: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,04 g/mol
Bod tání: 272…275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01219541
CAS číslo: 32084-59-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR