4-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11426-1G
OR11426-5G
OR11426-10G
APOSOR11426-1GEA
2820
CZK
APOSOR11426-1G
APOSOR11426-5G
APOSOR11426-10G
4-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine
Vzorec:
C₈H₁₀ClN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09475835 CAS číslo: 939986-64-8 |