Tisk…
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11413-1G OR11413-5G
APOSOR11413-1GEA 1240 CZK
APOSOR11413-1G APOSOR11413-5G
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783648
CAS číslo: 13831-59-9