Tisk…
6-Chloro-3-formylchromone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
OR1141-250MG OR1141-500MG
APOSOR1141-250MGEA 2490 CZK
APOSOR1141-250MG APOSOR1141-500MG
6-Chloro-3-formylchromone
6-Chloro-3-formylchromone
Vzorec: C₁₀H₅ClO₃
MW: 208,597 g/mol
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00139138
CAS číslo: 42248-31-7