Tisk…
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11384-10G OR11384-1G OR11384-100G
APOSOR11384-10GEA 744 CZK
APOSOR11384-10G APOSOR11384-1G APOSOR11384-100G
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00626872
CAS číslo: 20485-41-0