Tisk…
5-Bromopyridine-2-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11382-25G OR11382-5G
APOSOR11382-25GEA 1410 CZK
APOSOR11382-25G APOSOR11382-5G
5-Bromopyridine-2-carbonitrile 97%
5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃BrN₂
Bod varu: 100…110 °C/3mmHg
Bod tání: 124…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234144
CAS číslo: 97483-77-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III