3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR11380-10G
OR11380-1G
OR11380-5G
APOSOR11380-10GEA
1160
CZK
APOSOR11380-10G
APOSOR11380-1G
APOSOR11380-5G
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₃BrClN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06200840 CAS číslo: 304854-55-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |