Tisk…
Methyl-4-methoxypicolinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
OR11373-1G OR11373-5G
APOSOR11373-1GEA 622 CZK
APOSOR11373-1G APOSOR11373-5G
Methyl-4-methoxypicolinate 97%
Methyl-4-methoxypicolinate
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00956223
CAS číslo: 29681-43-4