4,4'-Dimethylbenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11371-100G
OR11371-25G
APOSOR11371-100GEA
1080
CZK
APOSOR11371-100G
APOSOR11371-25G
4,4'-Dimethylbenzophenone
4,4'-Dimethylbenzophenone
Vzorec:
C₁₅H₁₄O Bod varu: 200 °C/17mmHg Bod tání: 93…97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017214 CAS číslo: 611-97-2 EINECS: 210-287-6 |