4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(p-Tolyloxy)aniline, 4-Aminophenyl p-Tolyl Ether 4-(p-Tolyloxy)aniline, 4-Amino-4'-methyldiphenyl Ether, 4-Aminophenyl p-Tolyl Ether
OR11354-25G
OR11354-5G
OR11354-100G
APOSOR11354-25GEA
2480
CZK
APOSOR11354-25G
APOSOR11354-5G
APOSOR11354-100G
4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
Vzorec:
C₁₃H₁₃NO MW: 199.25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059858 CAS číslo: 41295-20-9 |