Tisk…
4-(2-Methylphenoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11350-25G OR11350-5G
APOSOR11350-25GEA 4960 CZK
APOSOR11350-25G APOSOR11350-5G
4-(2-Methylphenoxy)aniline
4-(2-Methylphenoxy)aniline
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Bod tání: 61…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663364
CAS číslo: 56705-83-0
EINECS: 260-349-1