Tisk…
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11349-1G OR11349-5G
APOSOR11349-1GEA 3610 CZK
APOSOR11349-1G APOSOR11349-5G
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Bod tání: 89…94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631899
CAS číslo: 610277-84-4
UN: 3261
ADR: 8,II