4-(2-Chlorophenoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11348-25G
OR11348-5G
APOSOR11348-25GEA
8500
CZK
APOSOR11348-25G
APOSOR11348-5G
4-(2-Chlorophenoxy)aniline
4-(2-Chlorophenoxy)aniline
Vzorec:
C₁₂H₁₀ClNO Bod tání: 74…78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01733272 CAS číslo: 56705-85-2 |