4-(4-Methoxyphenoxy)aniline 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR11346-5G
OR11346-1G
OR11346-10G
APOSOR11346-5GEA
705
CZK
APOSOR11346-5G
APOSOR11346-1G
APOSOR11346-10G
4-(4-Methoxyphenoxy)aniline 98+%
4-(4-Methoxyphenoxy)aniline
Vzorec:
C₁₃H₁₃NO₂ MW: 215,2478 g/mol Bod varu: 245…250 °C/33mmHg Bod tání: 75…79 °C Hustota: 1,294 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044105 CAS číslo: 31465-36-8 EINECS: 250-644-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...