4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11344-25G
OR11344-5G
OR11344-100G
APOSOR11344-25GEA
7940
CZK
APOSOR11344-25G
APOSOR11344-5G
APOSOR11344-100G
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Vzorec:
C₁₃H₁₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02663341 CAS číslo: 13066-01-8 |