Tisk…
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11338-1G OR11338-250MG
APOSOR11338-1GEA 2110 CZK
APOSOR11338-1G APOSOR11338-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Vzorec: C₉H₇BrS
Bod varu: 153…158 °C/12mmHg
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05664866
CAS číslo: 1196-09-4