Tisk…
Benzoin methyl ether 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
OR11336-100G OR11336-25G
APOSOR11336-100GEA 3310 CZK
APOSOR11336-100G APOSOR11336-25G
Benzoin methyl ether 98%
Benzoin methyl ether
Vzorec: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226.27
Bod tání: 47…50 °C
Hustota: 1.128 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008492
CAS číslo: 3524-62-7
EINECS: 222-538-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III