Tisk…
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11330-5G OR11330-100G OR11330-25G
APOSOR11330-5GEA 1240 CZK
APOSOR11330-5G APOSOR11330-100G APOSOR11330-25G
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
Bod tání: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428590
CAS číslo: 3556-60-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III