Tisk…
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11329-5G OR11329-10G OR11329-1G
APOSOR11329-5GEA 992 CZK
APOSOR11329-5G APOSOR11329-10G APOSOR11329-1G
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C9H10O2
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114050
CAS číslo: 24973-22-6