Tisk…
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2H-1,2,4-triazole-3-carbonitrile
OR11327-5G OR11327-25G
APOSOR11327-5GEA 622 CZK
APOSOR11327-5G APOSOR11327-25G
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Vzorec: C₃H₂N₄
Bod tání: 187…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505654
CAS číslo: 3641-10-9