Tisk…
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5-dimethoxybenzoate, 3,5-Dimethoxybenzoic acid methyl ester
OR11318-500G
APOSOR11318-500GEA 7080 CZK
APOSOR11318-500G
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate 97%
Methyl-3,5-dimethoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Bod varu: 297…299 °C
Bod tání: 42…43 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008432
CAS číslo: 2150-37-0
EINECS: 218-423-6