Tisk…
2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11314-100G
APOSOR11314-100GEA 4600 CZK
APOSOR11314-100G
2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,1 g/mol
Bod tání: 213…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152229
CAS číslo: 15864-32-1