Tisk…
6-Propyl-2-thiouracil 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
OR11311-100G OR11311-25G
APOSOR11311-100GEA 0 CZK
APOSOR11311-100G APOSOR11311-25G
6-Propyl-2-thiouracil 97+%
6-Propyl-2-thiouracil
Vzorec: C₇H₁₀N₂OS
MW: 170,24 g/mol
Bod tání: 218…220 °C
Bod vzplanutí: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006041
CAS číslo: 51-52-5
EINECS: 200-103-2