Tisk…
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1131-5G OR1131-25G
APOSOR1131-5GEA 6550 CZK
APOSOR1131-5G APOSOR1131-25G
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277.11 g/mol
Bod tání: 108…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00525062
CAS číslo: 55082-33-2