Tisk…
4-Chloro-1-naphthol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11309-25G OR11309-10G OR11309-100G
APOSOR11309-25GEA 3740 CZK
APOSOR11309-25G APOSOR11309-10G APOSOR11309-100G
4-Chloro-1-naphthol
4-Chloro-1-naphthol
Vzorec: ClC₁₀H₆OH
Bod tání: 120…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003974
CAS číslo: 604-44-4
EINECS: 210-068-5