Tisk…
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
OR11307-100G OR11307-25G OR11307-5G
APOSOR11307-100GEA 3870 CZK
APOSOR11307-100G APOSOR11307-25G APOSOR11307-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143.57 g/mol
Bod varu: 120 °C/0.4mmHg
Bod tání: 46…49 °C
Hustota: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075226
CAS číslo: 21543-49-7