3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR11305-1G
OR11305-25G
OR11305-5G
APOSOR11305-1GEA
622
CZK
APOSOR11305-1G
APOSOR11305-25G
APOSOR11305-5G
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Vzorec:
C₉H₁₁BrO₂ Bod tání: 69…70 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01321368 CAS číslo: 877-88-3 UN: 3261 ADR: 8,II |