Tisk…
2,3,5-Triiodobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: TIBA
OR11299-100G OR11299-25G
APOSOR11299-100GEA 7740 CZK
APOSOR11299-100G APOSOR11299-25G
2,3,5-Triiodobenzoic acid 98%
2,3,5-Triiodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃I₃O₂
MW: 499,81 g/mol
Bod tání: 220…229 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002420
CAS číslo: 88-82-4
EINECS: 201-859-6