Tisk…

3',5'-Dimethoxyacetophenone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethanone

OR11298-1G OR11298-5G
APOSOR11298-1GEA 1080 CZK
APOSOR11298-1G APOSOR11298-5G
3',5'-Dimethoxyacetophenone 98%
3',5'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Bod varu: 290…291 °C
Bod tání: 33…41 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008739
CAS číslo: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR