2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-hydroxypyrimidin-4(3H)-one
OR11291-500G
APOSOR11291-500GEA
2530
CZK
APOSOR11291-500G
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Vzorec:
C₄H₅N₃O₂ MW: 127,1 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006094 CAS číslo: 56-09-7 |