Tisk…
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11290-100G OR11290-25G OR11290-500G
APOSOR11290-100GEA 705 CZK
APOSOR11290-100G APOSOR11290-25G APOSOR11290-500G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
Bod tání: 218…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006090
CAS číslo: 56-05-3
EINECS: 200-253-9