ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
α-Bromo-3-hydroxyacetophenone, 3-Hydroxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
OR11288-1G
OR11288-25G
OR11288-5G
APOSOR11288-1GEA
622
CZK
APOSOR11288-1G
APOSOR11288-25G
APOSOR11288-5G
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone 96%
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone
Vzorec:
C₈H₇BrO₂ Bod tání: 69…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05664326 CAS číslo: 2491-37-4 UN: 3261 ADR: 8,III |