3'-Hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11287-100G
OR11287-25G
APOSOR11287-100GEA
1080
CZK
APOSOR11287-100G
APOSOR11287-25G
3'-Hydroxyacetophenone
3'-Hydroxyacetophenone
Vzorec:
C₈H₈O₂ Bod tání: 95…95 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002298 CAS číslo: 121-71-1 EINECS: 204-494-0 |