Tisk…
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11285-1G OR11285-250MG
APOSOR11285-1GEA 3970 CZK
APOSOR11285-1G APOSOR11285-250MG
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine 97%
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine
Vzorec: C₈H₇N₃S
Bod tání: 146…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100232
CAS číslo: 78301-72-1