Tisk…
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1128-10G OR1128-1G OR1128-5G
APOSOR1128-10GEA 7380 CZK
APOSOR1128-10G APOSOR1128-1G APOSOR1128-5G
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈BrClO₂
Bod tání: 104…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682999
CAS číslo: 332104-54-8