Tisk…
3,5-Diacetoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11278-1G OR11278-25G OR11278-5G
APOSOR11278-1GEA 622 CZK
APOSOR11278-1G APOSOR11278-25G APOSOR11278-5G
3,5-Diacetoxybenzoic acid
3,5-Diacetoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀O₆
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017591
CAS číslo: 35354-29-1