Tisk…
4-Methyl-2-thenoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 4-Methylthiophene-2-carboxylic acid
OR11275-25G
APOSOR11275-25GEA 5030 CZK
APOSOR11275-25G
4-Methyl-2-thenoic acid 97%
4-Methyl-2-thenoic acid
Vzorec: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Bod tání: 122…126 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00089284
CAS číslo: 14282-78-1