Tisk…
2,6-Xylidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline
OR11273-1KG OR11273-500G
APOSOR11273-1KGEA 2480 CZK
APOSOR11273-1KG APOSOR11273-500G
2,6-Xylidine
2,6-Xylidine
Vzorec: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Bod varu: 214 °C/739mmHg
Bod tání: 44540 °C
Hustota: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007747
CAS číslo: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN: 1711
ADR: 6.1,II