Tisk…
2'-Methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
OR11271-100G OR11271-25G OR11271-500G
APOSOR11271-100GEA 953 CZK
APOSOR11271-100G APOSOR11271-25G APOSOR11271-500G
2'-Methylacetophenone
2'-Methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134.18
Bod varu: 214 °C
Hustota: 1.026 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008734
CAS číslo: 577-16-2
EINECS: 209-408-5