Tisk…
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11268-25G OR11268-5G OR11268-100G
APOSOR11268-25GEA 5030 CZK
APOSOR11268-25G APOSOR11268-5G APOSOR11268-100G
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone
ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Bod tání: 44…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01727570
CAS číslo: 2491-36-3
UN: 3263
ADR: 8,II