Tisk…
(1-Naphthoxy)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetic acid
OR11263-100G OR11263-25G
APOSOR11263-100GEA 15680 CZK
APOSOR11263-100G APOSOR11263-25G
(1-Naphthoxy)acetic acid 98%
(1-Naphthoxy)acetic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202.21
Bod tání: 193…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003927
CAS číslo: 2976-75-2
EINECS: 221-023-4