Tisk…
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11259-25G OR11259-5G
APOSOR11259-25GEA 870 CZK
APOSOR11259-25G APOSOR11259-5G
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide
Vzorec: C₁₂H₉N₅O
MW: 239,24 g/mol
Bod tání: 241…244 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00443632
CAS číslo: 4005-49-6