Tisk…
6-Benzylaminopurine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11257-100G OR11257-25G OR11257-5G
APOSOR11257-100GEA 1450 CZK
APOSOR11257-100G APOSOR11257-25G APOSOR11257-5G
6-Benzylaminopurine
6-Benzylaminopurine
Vzorec: C₁₂H₁₁N₅
Bod tání: 229…233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005572
CAS číslo: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5